Merck
641618
Sigma-Aldrich
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, 6-Quinolylboronic acid pinacol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H18BNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
62-66 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3ncccc3c2
InChI
1S/C15H18BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)12-7-8-13-11(10-12)6-5-9-17-13/h5-10H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.