Merck
M75209
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
98%
Szinonimák:
2,2-Bis(hydroxymethyl)pentane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.20
Beilstein:
1734432
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
230 °C/753 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)