Merck
681067
Sigma-Aldrich
2-Aminothiophene-3-carbonitrile
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
Forma
solid
mp
104-108 °C
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
Nc1sccc1C#N
InChI
1S/C5H4N2S/c6-3-4-1-2-8-5(4)7/h1-2H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XVGHZFWFGXDIOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)