Merck
739731
Sigma-Aldrich
2-Aminooxazole
97%
Szinonimák:
2-Oxazolamine, Oxazole-2-ylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
90-95 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ncco1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bini Mathew et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112952-112952 (2020-11-04)
ALS is a rare type of progressive neurological disease with unknown etiology. It results in the gradual degeneration and death of motor neurons responsible for controlling the voluntary muscles. Identification of mutations in the superoxide dismutase (SOD) 1 gene has