Merck
632813
Sigma-Aldrich
3-Aminothiophene-2-carboxamide
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
120-124 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
NC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,6H2,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKDZTJNNXCNSCK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)