Fontos dokumentumok
679208
Methyltrichlorosilane
deposition grade, ≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
Szinonimák:
Trichloro(methyl)silane
About This Item
Javasolt termékek
grade
deposition grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
gőznyomás
150 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98% (GC)
≥99.99% (as metals)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>760 °F
robbanási határérték
11.9 %
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
66 °C (lit.)
sűrűség
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
46.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.