Fontos dokumentumok
695262
MePhos
97%
Szinonimák:
2-Dicyclohexylphosphino-2′-methylbiphenyl, 2-Methyl-2′-dicyclohexylphosphinobiphenyl, MebiphPCy2
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
105-109 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Cc1ccccc1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H33P/c1-20-12-8-9-17-23(20)24-18-10-11-19-25(24)26(21-13-4-2-5-14-21)22-15-6-3-7-16-22/h8-12,17-19,21-22H,2-7,13-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPVWUKXZFDHGMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.