Merck
672343
Sigma-Aldrich
2-(Di-tert-butylphosphino)-1-phenylindole
95%
Szinonimák:
N-Phenyl-2-(di-tert-butylphosphino)indole, N-Phenylindol-2-yl-di-tert-butylphosphine, cataCXium® PIntB
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H28NP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.44
Beilstein:
9924511
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDZRDZCQFYUOHE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
sold in collaboration with Solvias AG
Jogi információk
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A cataCXium® ligandumok megkönnyítik a keresztkapcsolási reakciókat, amelyek nélkülözhetetlenek a polimerek, a finomkémiai és a gyógyszeriparban.
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.
Related Content
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.