Fontos dokumentumok
SLFH033
Millipore
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, non-sterile, diam. 33 mm
Szinonimák:
0.45 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.45 μm
H:
27 mm
Átmérő:
33 mm
szűrési terület:
4.5 cm2
térfogat:
100 mL
sterilitás:
non-sterile
material:
PTFE membrane
polypropylene housing
material
PTFE membrane
polypropylene housing
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
Millex®
minőség
MQ400
gyártó/kereskedő neve
Millex®
parameter
at ≥0.6 bar and 23 °C (bubble point; air with methanol)
max. inlet pressure (125 psi)
max. pressure at 8.6 bar
45 °C temperature (maximum)
technika/technikák
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
Átmérő
33 mm
szűrési terület
4.5 cm2
térfogat
100 mL
szín
red
pórusméret
0.45 μm
bemenet
sample type organic solution(s)
szerelvény
(Female Luer-Lok inlet,
male Luer-slip outlet)
Általános leírás
Replaces SLFH025 25mm 0.45 μm hydrophobic PTFE Millex syringe filter. SLFH033 provides faster filtration of samples in organic solvents as compared to 25mm 0.45 μm hydrophobic PTFE syringe filters.
Egyéb megjegyzések
For general laboratory use only
Jogi információk
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany