Merck
670731
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-(−)-2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)hydroxymethyl]pyrrolidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H27NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
309.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥99% (HPLC)
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: 97.5% (HPLC)
mp
98-101 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)C(O)([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27NO/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(23,20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20,22-23H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXIOBZPVLNQGIU-FQEVSTJZSA-N
Alkalmazás
(S)-α,α-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol can be used as:
  • A chiral organocatalyst in the preparation of α-[(phenyl)methyl]thio]alkanal derivatives using aldehydes as starting materials and [(phenyl)methyl]thio]triazole as a sulfur electrophile.
  • A catalyst in the preparation of chiral bipyrazolidin-3-one derivatives by cycloadditions of azomethine imines with α,β-unsaturated aldehydes.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Diarylprolinol silyl ether salts as new, efficient, water-soluble, and recyclable organocatalysts for the asymmetric Michael addition on water
Zheng Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(1), 50-51 (2010)
Enantioselective organocatalyzed alpha sulfenylation of aldehydes.
Mauro Marigo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(5), 794-797 (2005-01-20)