Merck
699837
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Di-(2-naphthyl)-2-pyrrolidine methanol
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H23NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
optikai aktivitás
[α]22/D -98.0°, c = 1 in methanol
mp
138-143 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccc3ccccc3c2)c4ccc5ccccc5c4
InChI
1S/C25H23NO/c27-25(24-10-5-15-26-24,22-13-11-18-6-1-3-8-20(18)16-22)23-14-12-19-7-2-4-9-21(19)17-23/h1-4,6-9,11-14,16-17,24,26-27H,5,10,15H2/t24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNUDNNFEXRHHGY-DEOSSOPVSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)