Merck
382337
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
98%
Szinonimák:
α,α-Diphenyl-D-prolinol, (R)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H19NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
253.34
Beilstein:
4353363
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +69°, c = 3 in chloroform
mp
77-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
Alkalmazás
Used to prepare the corresponding oxazaborolidines for the borane-mediated asymmetric reduction of ketones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synlett, 929-929 (1993)