Merck
746347
Sigma-Aldrich
Dichlorotriphenylphosphine[2-(diphenylphosphino)-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine]ruthenium(II)
greener alternative
97%
Szinonimák:
Ru-PNN catalyst
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H36Cl2N2P2Ru
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
275-295 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
Cl[Ru]Cl.[H]N(CCP(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)CC3=NC=CC=C3.P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6
InChI
1S/C20H21N2P.C18H15P.2ClH.Ru/c1-3-10-19(11-4-1)23(20-12-5-2-6-13-20)16-15-21-17-18-9-7-8-14-22-18;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h1-14,21H,15-17H2;1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFYJJNHKCBDTMZ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
Catalyst for hydrogenation of esters to alcohols. Greener alternative to stoichiometric hydride reagents.
From Esters to Alcohols and Back with Ruthenium and Osmium Catalysts
Jogi információk
This Product is licensed from GreenCentre Canada for non-commercial, research use only. Please contact GreenCentre Canada for information regarding commercial use of Product.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Spasyuk, D.;
Angewandte Chemie (International Edition in English), 2772-2772 (2012)
Related Content
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.