Fontos dokumentumok
904848
2-Chloro-1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
≥95%
Szinonimák:
1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)-2-chloroimidazolium chloride, Chloroimidazolium chloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
[Cl+]=C1N(C=CN1c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)c2c(cccc2C(C)C)C(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C27H36ClN2.ClH/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)29-15-16-30(27(29)28)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8;/h9-20H,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDMACANGISWEGX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
The Ritter lab currently focuses on fluorination chemistry for late-stage functionalization of complex natural and unnatural products. PhenoFluor™ has been developed as a general reagent for the selective, predictable, direct deoxyfluorination of complex alcohols and phenols.