Merck
C52055
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzimidazole
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.61
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
96%
Teszt
96%
Forma
powder
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)