Merck
631248
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzimidazole
96%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.58
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
118-122 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)