Fontos dokumentumok
248762
Silver nitrate on silica gel
extent of labeling: ~10 wt. % loading, +230 mesh
Szinonimák:
Nitric acid silver(I) salt, Silver (I) nitrate, Silver mononitrate, Silver nitrate (AgNO3)
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
a címkézés mértéke
~10 wt. % loading
részecskeméret
+230 mesh
oldhatóság
water: soluble 216g/100g at 25 °C(lit.)
benzene: soluble 2.2 g/L(lit.)
ethanol: soluble 20.8 g/L(lit.)
methanol: soluble 35 g/L(lit.)
sűrűség
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrate
SMILES string
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?