Fontos dokumentumok
21319-U
Supelco
Silica Gel
10% AgNO₃ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Szinonimák:
Silver Nitrate Coated Silica Gel
About This Item
UNSPSC kód:
13111000
NACRES:
NB.21
product name
10% AgNO3 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
form
solid
kiszerelés
pkg of 100 g bulk packing
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
részecskeméret
60-200 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
The treated silica gels, whcih may be typically used in the pre-packed multi-layer silica gel columns, are offered in bulk packages. They can be useful for customizing the desired columns to efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when the analytes are relatively clean, e.g. drinking water.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.