Merck
206474
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-ethynylbenzene
98%
Szinonimák:
(4-Chlorophenyl)acetylene
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4C≡CH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
98%
form
solid
mp
45-47 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Chloro-4-ethynylbenzene undergoes standard Sonogashira reaction with iodophenyl groups on the film surfaces via the formation of C−C bonds.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pd-catalyzed coupling reaction on the organic monolayer: Sonogashira reaction on the silicon (111) surfaces.
Qu M, et al.
Applied Surface Science, 255(5), 2608-2612 (2008)
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and