Fontos dokumentumok
C120006
Cyclopropyl methyl ketone
99%
Szinonimák:
Acetylcyclopropane
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
sűrűség
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O/c1-4(6)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Synthesis of 1,2,4-trioxepanes and 1,2,4-trioxocanes via photooxygenation of homoallylic alcohols.: This study explores the synthesis of novel 1,2,4-trioxepanes and 1,2,4-trioxocanes through the photooxygenation of homoallylic alcohols, utilizing Cyclopropyl methyl ketone as a key reagent in the process. The findings highlight the efficiency and potential applications of this synthetic pathway in organic chemistry and pharmaceutical intermediate production (Singh et al., 2006).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)