Merck
658499
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
96%
Méret kiválasztása
10 G
81 800,00 Ft
81 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
81 800,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H7N3O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
81 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
283-287 °C
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Nc1nc(cs1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N3O2S/c10-9-11-8(5-15-9)6-1-3-7(4-2-6)12(13)14/h1-5H,(H2,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RIKJWJIWXCUKQV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M B Mattammal et al.
Biomedical mass spectrometry, 9(9), 376-380 (1982-09-01)
Electron impact fragmentation of 2-methyl-4-(4-nitrophenyl)-thiazole and 2-amino-4-(4-nitrophenyl)-thiazoles were studied. Prominent fragment ions result from: (1) elimination of an NO2 radical and of a neutral NO molecule; (2) 1,2 cleavage of the thiazole ring in both compounds to give a phenoxythiirene