Fontos dokumentumok
658550
Sigma-Aldrich
AG 1295
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of platelet-derived growth factor (PDGF) receptor kinase (IC₅₀ = 500 nM) and PDGF-dependent DNA synthesis (IC₅₀ = 2.5 µM) in Swiss/3T3 cells.
Szinonimák:
AG 1295, 6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
dichloromethane: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
n1c2c(ncc1c3ccccc3)cc(c(c2)C)C
InChI
1S/C16H14N2/c1-11-8-14-15(9-12(11)2)18-16(10-17-14)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQNCLVJEQCJWSU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of platelet-derived growth factor (PDGF) receptor kinase (IC50 = 500 nM) and PDGF-dependent DNA synthesis (IC50 = 2.5 µM) in Swiss/3T3 cells. Has no effect on EGF receptor autophosphorylation and shows only a weak effect on EGF- or insulin-stimulated DNA synthesis. A potent blocker of smooth muscle cell proliferation.
Selectively inhibits platelet-derived growth factor (PDGF) receptor kinase (IC50 = 500 nM) and the PDGF-dependent DNA synthesis (IC50 = 2.5 µM) in Swiss 3T3 cells. Has no effect on epidermal growth factor (EGF) receptor autophosphorylation and shows only a weak effect on EGF- or insulin-stimulated DNA synthesis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
PDGFR kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 500 nM against PDGFR kinase
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Banai, S., et al. 1998. Circulation 97, 1960.
Levitzki, A., and Gazit, A. 1995. Science267, 1782.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res.54, 6106.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3