Fontos dokumentumok
EZRMI
Millipore
Rat/Mouse Insulin ELISA Kit
measures and quantifies insulin levels in 10 μL serum or plasma
Szinonimák:
Insulin
Méret kiválasztása
96 WELLS
232 000,00 Ft
10 X 96 WELL
1 800 000,00 Ft
232 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 14.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
96 WELLS
232 000,00 Ft
10 X 96 WELL
1 800 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
232 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 14.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Rat/Mouse Insulin ELISA, This Rat/Mouse Insulin ELISA is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Minőségi szint
faj reaktivitás
mouse, rat
kiszerelés
kit of 1 × 96 wells
Paraméterek
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-102%
linearity: 79-133%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research use
észlelési módszer
colorimetric (450nm/590nm)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Insulin is secreted by the islet β cells in the pancreas. It contains two peptide chains linked by disulfide bridges. The A chain is composed of 21 amino acids and the B chain has 30 amino acids.
Alkalmazás
Rat/Mouse Insulin ELISA is suitable for measuring and quantifying insulin levels in metabolism and endocrine research. It has been used to determine plasma insulin by enzyme-linked immunosorbent assay. It has also been used to measure the insulin secretion from cells, in vitro.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Insulin is a key hormone that maintains normal blood glucose levels. It mediates cellular glucose uptake, controls carbohydrate, lipid, and protein metabolism, and enhances cell division and growth through its mitogenic effects. Insulin resistance is a condition of impaired sensitivity to insulin-mediated glucose disposal.
Egyéb megjegyzések
3 hour assay, room temperature 10 μL sample size
Research Category: Metabolism
Research Sub Category: Obesity/Metabolic Disorders
Jogi nyilatkozat
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Dokumentumtár megtekintése
Interactions Between Age, Stress and Insulin on Cognition: Implications for Alzheimer's Disease.
Solas M, Aisa B, Mugueta MC, Del R?-o J, Tordera RM, Ram?-rez MJ
Neuropsychopharmacology null
How moderate changes in Akt T-loop phosphorylation impact on tumorigenesis and insulin resistance.
Wullschleger S, Sakamoto K, Johnstone L, Duce S, Fleming S, Alessi DR.
Disease models & mechanisms null
Offspring metabolomic response to maternal protein restriction in a rat model of intrauterine growth restriction (IUGR).
Alexandre-Gouabau, Marie-Cecile, et al.
Journal of Proteome Research, 10, 3292-3302 (2011)
Chronic hypoxia increases insulin-stimulated glucose uptake in mouse soleus muscle.
Gamboa JL, Garcia-Cazarin ML, Andrade FH
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology null
Amadori-glycated phosphatidylethanolamine, a potential marker for hyperglycemia, in streptozotocin-induced diabetic rats.
Sookwong P, Nakagawa K, Fujita I, Shoji N, Miyazawa T.
Lipids null