Merck
708437
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
159-163 °C
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1cnc(N)s1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)