Fontos dokumentumok
M5435
6-Methyl-2-(phenylethynyl)pyridine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
MPEP hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
off-white to light tan
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.Cc1cccc(n1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11N.ClH/c1-12-6-5-9-14(15-12)11-10-13-7-3-2-4-8-13;/h2-9H,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKDHDJBNEKXCBI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GRIN2B(2904) , GRM5(2915)
rat ... Grm5(24418)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience