Merck
607770
Sigma-Aldrich
L-Threonine-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Szinonimák:
SILAC Amino Acid
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CH(OH)13CH(15NH2)13CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
256 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[H][13C@]([13CH3])(O)[13C@]([H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-KJQIOZMZSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)