Merck
488410
Sigma-Aldrich
Calcium nitrate-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
Ca(15NO3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
561 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[Ca++].[O-][15N+]([O-])=O.[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1/i;2*1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCCIPPOKBCJFDN-IMSGLENWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circle
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Izargi Vega-Mas et al.
Scientific reports, 9(1), 8925-8925 (2019-06-22)
Proper carbon (C) supply is essential for nitrogen (N) assimilation especially when plants are grown under ammonium (NH4+) nutrition. However, how C and N metabolic fluxes adapt to achieve so remains uncertain. In this work, roots of wheat (Triticum aestivum