Merck
D65607
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
95%
Szinonimák:
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
bp
180 °C/20 mmHg (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)