Merck
907847
Sigma-Aldrich
HB(trip)2
≥95%
Szinonimák:
Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)borane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H47B
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.51
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
solid
mp
109-110 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
HB(trip)2 has been shown by the Hoveyda group to be a useful traceless protecting group for catalytic Z- and E-selective olefin metathesis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yucheng Mu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(16), 5365-5370 (2019-02-13)
An operationally simple in situ protection/deprotection strategy that significantly expands the scope of kinetically controlled catalytic Z- and E-selective olefin metathesis is introduced. Prior to the addition of a sensitive Mo- or Ru-based complex, treatment of a hydroxy- or a