Fontos dokumentumok
324647
Allylboronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
2-Allyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-propen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane, Allyl pinacol boronate, Pinacol allylboronate, Pinacolyl 2-propenylboronate
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4268 (lit.)
bp
50-53 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6H,1,7H2,2-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMHIEPNFCBNQQU-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and olefin metathesis
- Intermolecular radical additions
- Allylboration of aldehydes catalyzed by chiral spirobiindane diol (SPINOL) based phosphoric acids
- Cobalt-catalyzed regioselective hydrovinylation of dienes with alkenes
- Nucleic acid-templated energy transfer leading to a photorelease reaction
- Stereoselective indium-catalyzed Hosomi-Sakurai reactions
Reagent used in Preparation of
- Cyclic sulfone hydroxyethylamines as BACE1 inhibitors for reduction of Amyloid β-Peptides
- Transmetalation of carbene Ru iodide with Ag carboxylates to give C-H-activated Ru carbene complexes as catalysts for Z-selective olefin metathesis
- Allylboronation reagent for the preparation of allylic alcohols, and homoallylic amines.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?