Fontos dokumentumok
647799
Silicon
wafer (single side polished), <111>, N-type, contains phosphorus as dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Szinonimák:
Silicon element
About This Item
Javasolt termékek
Forma
crystalline (cubic (a = 5.4037))
wafer (single side polished)
Minőségi szint
tartalmaz
phosphorus as dopant
átmérő × vastagság
2 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
sűrűség
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
félvezető tulajdonságok
<111>, N-type
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protocols
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.