Fontos dokumentumok
643246
Gold coated glass slide
layer thickness 1000 Å, 99.999% (Au)
Teszt
99.9% (Ti)
99.999% (Au)
H × Sz × vastagság
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
rétegvastagság
1000 Å
áteresztőképesség
380-700, >91% (for the glass microscope slide alone)
törésmutató
n20/400 1.52 (lit.)
mátrix csatolmány
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Simple surface modification of poly(dimethylsiloxane) for DNA hybridization.: Highlights the application of gold-coated glass slides in creating effective biosensors for DNA hybridization, supporting innovations in genomics and pharmaceutical research (Zhou et al., 2010).
- Multimodal spectroscopy combining time-of-flight-secondary ion mass spectrometry, synchrotron-FT-IR, and synchrotron-UV microspectroscopies on the same tissue section.: Utilizes gold-coated glass slides to integrate multiple spectroscopic techniques, enhancing the analysis of complex biological samples, pivotal for cutting-edge research in biochemistry and material sciences (Petit et al., 2010).
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Protocols
SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.