Fontos dokumentumok
638099
CyJohnPhos
97%
Szinonimák:
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, (2-Biphenyl)dicyclohexylphosphine, Cyclohexyl JohnPhos
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Hiyama Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Methylations
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Oxidations
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
102-106 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3-c4ccccc4
InChI
1S/C24H31P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCSNDSFWVKMJCT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Buchwald Phosphine Ligands
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Related Content
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.