Merck
367656
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
99%
Szinonimák:
HFiPA
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=CHCO2CH(CF3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
222.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
1.22 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.319 (lit.)
sűrűség
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(OC(=O)C=C)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F6O2/c1-2-3(13)14-4(5(7,8)9)6(10,11)12/h2,4H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNSWITGNWZSAMC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.