Fontos dokumentumok
697745
Cobalt
Carbon coated magnetic, nanopowder, <50 nm particle size (TEM), ≥99%
Szinonimák:
Cobalt element, Cobalt-59
About This Item
Javasolt termékek
material
carbon
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
nanopowder
összetétel
Carbon content, <8 wt. %
mágneseződés
>150 emu/g, Mass saturation
ellenállás
6.24 μΩ-cm, 20°C
külső felület
>15 m2/g
részecskeméret
<50 nm (TEM)
bp
2900 °C (lit.)
sűrűség
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Co]
InChI
1S/Co
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.