Merck
900206
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3D2H5NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98% D
Teszt
≥98% (CP)
form
powder
technika/technikák
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)