Merck
614777
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-3-d1
31 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7DH5O2
Molekulatömeg:
123.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
izotóptisztaság
31 atom % D
molekulatömeg
122.44 by atom % calculation
mp
117-119 °C (lit.)
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)