Merck
488356
Sigma-Aldrich
Succinic acid-d6
98 atom % D
Szinonimák:
Butanedioic acid-d6
About This Item
Lineáris képlet:
DO2C(CD2)2CO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
bp
235 °C
mp
187-190 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDYFGRWQOYBRFD-DTDGFSOZSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)