Merck
BML00172
Sigma-Aldrich
3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester
Szinonimák:
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H19BN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
Forma:
solid
Forma
solid
SMILES string
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(N)=C2
InChI
1S/C12H19BN2O2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9(14)10(15)7-8/h5-7H,14-15H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)