Merck
CDS020059
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino-4,5-difluorobenzene
AldrichCPR
Méret kiválasztása
100 MG
32 100,00 Ft
32 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
32 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6F2N2
Molekulatömeg:
144.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
32 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
solid
SMILES string
Nc1cc(F)c(F)cc1N
InChI
1S/C6H6F2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPWRHKISAQTCCG-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Rena Boerhan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(32), 12177-12185 (2019-07-25)
Ru(ii) polypyridine complexes which can undergo photo-induced ligand dissociation and subsequent DNA covalent binding may potentially serve as photoactivated chemotherapeutic (PACT) agents. In this paper, three fluorinated dppz ligand coordinated Ru(ii) complexes (2-4) containing four monodentate pyridine ligands were studied.