Fontos dokumentumok
638102
4,4′-Bis(triethoxysilyl)-1,1′-biphenyl
≥90% (VPCC)
Szinonimák:
4,4′-Bis(triethoxysilyl)biphenyl
Teszt
≥90% (VPCC)
bp
203-206 °C/0.3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C24H38O6Si2/c1-7-25-31(26-8-2,27-9-3)23-17-13-21(14-18-23)22-15-19-24(20-16-22)32(28-10-4,29-11-5)30-12-6/h13-20H,7-12H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KENDGHJJHKCUNB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
BTESB can also be utilized as a precursor to prepare:
- Helical 4, 4′-biphenylene-silica nanotubes and nanoribbons using 3-aminopropyltrimethoxysilane as a co-structure-directing agent.
- Biphenyl-bridged alkoxysilane-based crosslinked polyalkoxysilane by condensation with linear aliphatic diols.
- Biphenylene-bridged silsesquioxane thin films by the sol-gel method.
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?