Fontos dokumentumok
598038
1,4-Bis(triethoxysilyl)benzene
96%
Szinonimák:
BTEB
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.456 (lit.)
bp
130-133 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H34O6Si2/c1-7-19-25(20-8-2,21-9-3)17-13-15-18(16-14-17)26(22-10-4,23-11-5)24-12-6/h13-16H,7-12H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYJNCOSWWOMZHX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It is extensively used as a precursor in the synthesis of a variety of periodic mesoporous organosilicas (PMOs).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?