Merck
SIK41005-20
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trimethoxysilyl)benzene
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O6Si2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
Teszt
95%
Forma
liquid
eltarthatósági idő
3 years under the recommended conditions
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)c1ccc(cc1)[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C12H22O6Si2/c1-13-19(14-2,15-3)11-7-9-12(10-8-11)20(16-4,17-5)18-6/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YIRZROVNUPFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This product is used to improve the dispersibility of modified silica powders into PDMS matrix by improving the adhesion between modified silica powders and the PDMS matrix.
Jogi információk
Product of SiKEMIA
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)