Fontos dokumentumok
637289
Dysprosium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Didysprosium trioxide, Dysprosia
Teszt
99.9% trace metals basis
form
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: dysprosium
részecskeméret
<100 nm
sűrűség
7.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Dy]O[Dy]=O
InChI
1S/2Dy.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLQFUUYNQFMIJW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.