Fontos dokumentumok
637343
Erbium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Dierbium trioxide, Erbia
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: erbium
részecskeméret
<100 nm (BET)
sűrűség
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.