Fontos dokumentumok
GF87801723
Dysprosium
powder, 5g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Szinonimák:
Dysprosium, DY006010
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.9%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 878-017-23
ellenállás
89 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
sűrűség
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Dy]
InChI
1S/Dy
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)