Merck
203858
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Nd2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.48
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
eCl@ss:
38160603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: neodymium
sűrűség
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.