Fontos dokumentumok
204730
Titanium(IV) oxide, rutile
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Titanium dioxide
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: titanium
sűrűség
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of Visible Light Photocatalytic Graphene Embedded Rutile Titanium(IV) Oxide Composite Nanowires and Enhanced NOx Removal: This study involves the development of graphene-embedded rutile TiO2 nanocomposites for enhanced photocatalytic degradation of NOx under visible light, which is significant for environmental cleanup technologies (Lee et al., 2019).
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.