Fontos dokumentumok
635057
Titanium(IV) oxide, rutile
<001>, (single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
Szinonimák:
Titanium dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
optical grade
Minőségi szint
leírás
single side polished
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
(single crystal substrate)
(single side polished)
keménység
7 mohs
H × Sz × vastagság
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
áteresztőképesség
0.5-4.5 μm
mp
1840 °C
sűrűség
4.17 g/mL at 25 °C (lit.)
4.26 g/mL at 25 °C
félvezető tulajdonságok
<001>
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.