Fontos dokumentumok
634646
Magnesium oxide
(single crystal substrate), ≥99.9% trace metals basis, <100>, L × W × thickness 10 mm × 10 mm × 0.5 mm
About This Item
Javasolt termékek
leírás
single side polished
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
(single crystal substrate)
dielektromos állandó
9.8
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: magnesium
H × Sz × vastagság
10 mm × 10 mm × 0.5 mm
áteresztőképesség
200-400 nm, 90%
500-1000 nm, 98%
mp
2852 °C (lit.)
félvezető tulajdonságok
<100>
SMILES string
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai tulajdonságok
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.